Learn More
3-Fluor-4-(Trifluormethyl)Benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11359819
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11359819 5 g 5 Gramm
11349819 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11359819 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23791.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 231953-38-1
Summenformel C8H3F4N
Molekulargewicht (g/mol) 189.113
MDL-Nummer MFCD00236280
InChI-Schlüssel CFPNGJCBTZAVDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-trifluoromethyl benzonitrile, 4-cyano-2-fluorobenzotrifluoride, benzonitrile, 3-fluoro-4-trifluoromethyl, 3-fluoro-4-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, alpha,alpha,alpha,3-tetrafluoro-p-tolunitrile, pubchem4800, acmc-1cq1l, intermediates-zcf02625, ksc495o7j, 3-fluoro-4-trifluoromethyl-benzonitrile
PubChem CID 2737550
IUPAC-Name 3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Schmelzpunkt 45°C to 48°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 189.11
Reinheit (%) 97%