Learn More
3-Fluor-5-Hydroxybenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15449377
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15449377
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52619.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-Fluoro-5-Hydroxybenzenboronsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 871329-82-7
Summenformel C6H6BFO3
Molekulargewicht (g/mol) 155.919
MDL-Nummer MFCD07363778
InChI-Schlüssel RMBFBZIEXCTPDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-5-hydroxyphenyl boronic acid, 3-fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid, 3-fluoro-5-hydroxy-phenyl boronic acid, 3-fluoro-5-hydroxphenyl boronic acid, 3-hydroxyl-5-fluoro-phenyl-boronic acid, acmc-209qgp, 3-fluoro-5-hydroxyphenyl-boronic acid, 3-fluoranyl-5-oxidanyl-phenyl boronic acid, boronic acid,b-3-fluoro-5-hydroxyphenyl
PubChem CID 44717308
IUPAC-Name (3-fluor-5-hydroxyphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=CC(=CC(=C1)F)O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 54°C to 62°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 155.92
Reinheit (%) 98%