Learn More
3-Fluor-5-Iodanilin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447407
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15447407
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H34457.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 660-49-1 | C6H5FIN | 237.016 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 660-49-1
Summenformel C6H5FIN
Molekulargewicht (g/mol) 237.016
MDL-Nummer MFCD04116466
InChI-Schlüssel HTEPMXLKKDKDAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-3-iodoaniline, 3-fluoro-5-iodo-phenylamine, pubchem4458, 3-fluoro-5-iodo aniline, 3-fluoro-5-iodophenylamine, 5-fluoro-3-iodophenylamine, benzenamine,3-fluoro-5-iodo, benzenamine, 3-fluoro-5-iodo
PubChem CID 2758986
IUPAC-Name 3-Fluor-5-Iodanilin
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)I)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-5-iodoaniline
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 237.02
Reinheit (%) 96%