Learn More
3-Fluor-5-methylbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7029234
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11382599 1 g 1 Gramm
11392599 5 g -
2 options
Artikelnummer. 11382599
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26677.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Zwischenprodukt bei der organischen Synthese.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (25 °C)
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 518070-19-4
Summenformel C8H7FO2
Molekulargewicht (g/mol) 154.14
MDL-Nummer MFCD03094313
InChI-Schlüssel XPUFVYIUPYNLPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-5-methylbenzoicacid, 3-fluoro-5-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-fluoro-5-methyl, pubchem1396, 3-carboxy-5-fluorotoluene, acmc-1b05f, ksc498a8l, 3-fluoro-5-methybenzoic acid, rarechem al bo 2238, 3-fluoro-5-methyl benzoic acid
PubChem CID 2778447
IUPAC-Name 3-Fluor-5-methylbenzoesäure
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-5-methylbenzoic acid
Schmelzpunkt 141°C to 143°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (25 deg C)
Formelmasse 154.14
Reinheit (%) 97%