Learn More
3-Fluor-5-methylbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11431410
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11431410 5 g 5 Gramm
11421410 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11431410 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26436.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 216976-30-6
Summenformel C8H6FN
Molekulargewicht (g/mol) 135.141
MDL-Nummer MFCD03094312
InChI-Schlüssel GKUQCZSZQBEHCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyano-5-fluorotoluene, 3-fluoro-5-methyl-benzonitrile, 3-fluoro-5-methyl benzonitrile, 5-fluoro-3-methylbenzenecarbonitrile, 5-fluoro-3-methylbenzonitrile, pubchem8336, acmc-20a0ds, ksc497i6f, benzonitrile, 3-fluoro-5-methyl, benzonitrile, 3-fluoro-5-methyl-9ci
PubChem CID 2778446
IUPAC-Name 3-Fluor-5-methylbenzonitril
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C#N)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-5-methylbenzonitrile
Schmelzpunkt 53°C to 56°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 135.14
Reinheit (%) 97%