missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Fluor-5-methylphenol, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11372509
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11372509 1 g 1 Gramm
11382509 5 g 5 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11372509

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26630.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 216976-31-7
Summenformel C7H7FO
Molekulargewicht (g/mol) 126.13
MDL-Nummer MFCD04115885
InChI-Schlüssel AYMBVFCWNCCREA-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 3-fluoro-5-methyl-9ci, 3-fluoro-5-hydroxytoluene, acmc-1cc83
PubChem CID 3549669
IUPAC-Name 3-Fluor-5-methylphenol
SMILES CC1=CC(O)=CC(F)=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-5-methylphenol
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Formelmasse 126.13
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.