Learn More
3-Fluor-5-methylphenol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7029191
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11372509
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26630.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 216976-31-7
Summenformel C7H7FO
Molekulargewicht (g/mol) 126.13
MDL-Nummer MFCD04115885
InChI-Schlüssel AYMBVFCWNCCREA-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 3-fluoro-5-methyl-9ci, 3-fluoro-5-hydroxytoluene, acmc-1cc83
PubChem CID 3549669
IUPAC-Name 3-Fluor-5-methylphenol
SMILES CC1=CC(O)=CC(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-5-methylphenol
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Formelmasse 126.13
Reinheit (%) 97%