Learn More
3-Fluor-5-Methylphenylessigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15423457
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15423457 250 mg 250 Milligramm
11451280 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15423457 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26363.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 518070-22-9
Summenformel C9H9FO2
Molekulargewicht (g/mol) 168.167
MDL-Nummer MFCD03094318
InChI-Schlüssel GDUUQFGFHKTVEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-5-methylphenylacetic acid, 2-3-fluoro-5-methylphenyl acetic acid, 3-fluoro-5-methylphenyl acetic acid
PubChem CID 2778454
IUPAC-Name 2-(3-Fluor-5-methylphenyl)essigsäure
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)F)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-5-methylphenylacetic acid
Schmelzpunkt 71°C to 75°C
Menge 250 mg
Formelmasse 168.17
Reinheit (%) 97%