Learn More
3-Fluor-5-(pentafluorthio)-Anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15466537
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15466537 250 mg 250 Milligramm
15456537 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15466537 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33680.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1240256-99-8 | C6H5F6NS | 237.163 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Benzoylthiophene sind allosterische Verstärker (AE) mit agonistischer Aktivität am A1-Adenosinrezeptor.
Löslichkeit
Schwerlöslich in Wasser (0.26 g/l) (25 °C),
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1240256-99-8
Summenformel C6H5F6NS
Molekulargewicht (g/mol) 237.163
MDL-Nummer MFCD16652430
InChI-Schlüssel RFXWDLYDFAZNLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-5-pentafluorosulfur aniline, 3-fluoro-5-pentafluoro-??-sulfanyl aniline, 3-fluoro-5-pentafluorothio aniline
PubChem CID 66523473
IUPAC-Name 3-fluor-5-(pentafluor-$l^{6}-sulfanyl)anilin
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)S(F)(F)(F)(F)F)N
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2811
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formelmasse 237.16
Reinheit (%) 97%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.