Learn More
(3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30776916
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30776916 25 g
30774112 5 g
30773313 10 g
30774253 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30776916 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1032025g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
CAS 159020-59-4
Summenformel C7H5BF4O2
MDL-Nummer MFCD06657735
Menge 25 g
SMILES OB(O)C1=CC(F)=CC(=C1)C(F)(F)F
Molekulargewicht (g/mol) 207.92
Reinheit (%) 97%