Learn More
3-Fluor-5-trifluormethyl)phenylisocyanat, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate |
| CAS | 302912-19-2 |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Summenformel | C8H3F4NO |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 3-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-fluoro-3-isocyanato-5-trifluoromethyl benzene, 3-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl, 3-fluoro-5-trifluoromethylphenylisocyanate, 3-fluoro-5-trifluoromethylphenyl isocyanate, 3-fluoro-5-trifluoromethyl phenylisocyanate, 5-fluoro-3-trifluoromethyl benzenisocyanate, 3-fluoro-5-trifluoromethyl-phenylisocyanate, benzene,1-fluoro-3-isocyanato-5-trifluoromethyl |
| InChI-Schlüssel | WGSXKYXKAARAKD-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=C(C=C(C=C1N=C=O)F)C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | 1-Fluor-3-Isocyanat-5-(Trifluormethyl)benzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 205.112 |
| Mehr anzeigen |