Learn More
3-Fluoro-5-trifluoromethylbenzoic acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30784644
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30784644 25 g
30777419 500 g
30781417 10 g
30778952 100 g
30784561 5 g
30776814 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30784644 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1084525g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-5-trifluoromethylbenzoic acid
CAS 161622-05-5
Summenformel C8H4F4O2
MDL-Nummer MFCD00061293
Menge 25 g
SMILES O=C(O)C1=CC(C(F)(F)F)=CC(F)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 208.11
Reinheit (%) 98%