Learn More
3-Fluoro-DL-Tyrosin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391287
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11391287 100 mg 100 Milligramm
11381287 500 mg -
2 options
Artikelnummer. 11391287
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L01479.MC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
3-Fluoro-DL-tyrosine is used for tyrosine in the biosynthesis of proteins such as β-galactosidases (Escherichia coli), bacteriorhodopsin and intestinal microvillar enzymes, aminopeptidase N, to study the effect of halogenated tryosines on the proteins properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Fluor-DL-Tyrosin wird für Tyrosin bei der Biosynthese von Proteinen wie β-Galactosidasen (Escherichia coli), Bacteriorhodopsin und intestinalen mikrovillaren Enzymen sowie Aminopeptidase N verwendet, um die Wirkung halogenierter Tyrosine auf die Proteineigenschaften zu untersuchen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (28g/l).
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 403-90-7
Summenformel C9H10FNO3
Molekulargewicht (g/mol) 199.18
MDL-Nummer MFCD00063075
InChI-Schlüssel VIIAUOZUUGXERI-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-fluoro-dl-tyrosine, 2-amino-3-3-fluoro-4-hydroxyphenyl propanoic acid, pardinon, m-fluoro-dl-tyrosine, fluorthyrin, 3-fluorotyrosin, 3-fluorotyrosine, m-ftyr, dl-m-fluorotyrosine, dl-3-fluorotyrosine
PubChem CID 92100
ChEBI CHEBI:32771
IUPAC-Name 2-amino-3-(3-fluor-4-hydroxyphenyl)propansäure
SMILES NC(CC1=CC=C(O)C(F)=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-DL-tyrosine
Schmelzpunkt ∽280°C (decomposition)
Beilstein 3204804
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (28g/L).
Menge 100 mg
Formelmasse 199.18
Reinheit (%) 98%