Learn More
3-Fluoro-L-Tyrosin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046910
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
50 Milligramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11363736
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16775.MF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
3-Fluoro-L-tyrosine is used as pharma and intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Fluor-L-Tyrosin wird als Pharmazeutikum und Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (9.8g/l).
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7423-96-3
Summenformel C9H10FNO3
Molekulargewicht (g/mol) 199.18
MDL-Nummer MFCD00002607
InChI-Schlüssel VIIAUOZUUGXERI-JLDDOWRYNA-N
Synonym 3-fluoro-l-tyrosine, s-2-amino-3-3-fluoro-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 3-fluorotyrosine, 3-fluorotyrosine, l, h-tyr 3-f-oh, unii-174nrg3m2x, s-3-fluorotyrosine, 3'-fluoro-l-tyrosine, 2s-2-amino-3-3-fluoro-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 3-fluoro-tyrosine
PubChem CID 643330
ChEBI CHEBI:46534
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(3-fluor-4-hydroxyphenyl)propansäure
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(F)=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-L-tyrosine
Schmelzpunkt 260°C to 261°C
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3204802
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (9.8g/L).
Menge 50 mg
Formelmasse 199.18
Optische Drehung −7° (c=1 in 1M HCl)
Reinheit (%) 97%