Learn More
3-Fluoroanilin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-134090 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10627462 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
13468318 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
13408328 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
3 options
Artikelnummer. 10627462
Marke: Thermo Scientific Acros 119280250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 372-19-0 | C6H6FN | 111.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 372-19-0
Summenformel C6H6FN
Molekulargewicht (g/mol) 111.12
MDL-Nummer MFCD00007758
InChI-Schlüssel QZVQQUVWFIZUBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-fluoroaniline, 1-amino-3-fluorobenzene, 3-fluoranilin, benzenamine, 3-fluoro, 3-fluorobenzenamine, 3-fluoro-phenylamine, aniline, 3-fluoro, 3-fluorophenylamine, aniline, m-fluoro, 3-fluoranilin czech
PubChem CID 9742
ChEBI CHEBI:27873
IUPAC-Name 3-Fluoranilin
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoroaniline
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun bis gelb
Dichte 1.1500g/mL
Siedepunkt 186.0°C (756.0 mmHg)
Flammpunkt 77°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H4NH2
Brechungsindex 1.5430 to 1.5450
Menge 25 mL
Beilstein 12,597
Relative Dichte 1.15
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in carbon tetrachloride,diethyl ether,,ethanol
Formelmasse 111.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Fluoroaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.