Learn More
3-Fluorbenzensulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15402078
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15402078 250 mg 250 Milligramm
15482068 1 g 1 Gramm
15492068 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15402078 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55740.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Diese Säure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in organischen Synthesen, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird. 
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Starke Oxidationsmittel vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1524-40-9
Summenformel C6H6FNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 175.177
MDL-Nummer MFCD00042284
InChI-Schlüssel CRINBBOGNYCAOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 3-fluoro, 3-fluorobenzenesulphonamide, 3-fbsa, 2weo, pubchem11762, acmc-20a5kf, 3-fluoranylbenzenesulfonamide, ksc180k2p, 3-fluorobenzenesulfonamide
PubChem CID 150924
IUPAC-Name 3-Fluorbenzolsulfonamid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)N)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluorobenzenesulfonamide
Schmelzpunkt 124°C to 129°C
Farbe Weiß bis braun
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2811
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 175.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver