Learn More
3-Fluorbenzylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475537
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11475537 10 g 10 Gramm
11399479 5 g 5 Gramm
11309489 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475537 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23527.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 100-82-3 | C7H8FN | 125.146 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-82-3
Summenformel C7H8FN
Molekulargewicht (g/mol) 125.146
MDL-Nummer MFCD00008113
InChI-Schlüssel QVSVMNXRLWSNGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorobenzylamine, 3-fluorophenyl methanamine, m-fluorobenzylamine, benzenemethanamine, 3-fluoro, 1-3-fluorophenyl methanamine, 3-fluoro-benzylamine, benzylamine, m-fluoro, 3-fluorophenyl methylamine, m-fluorobenzyl amine, 3-fluorobenzyl amine
PubChem CID 66853
IUPAC-Name (3-fluorphenyl)methanamin
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluorobenzylamine
Siedepunkt 186°C
Flammpunkt 71°C (159°F)
Geruch Amine-like
Menge 10 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1446928
Formelmasse 125.15
Reinheit (%) 97%