Learn More
3-Fluorphenethylalkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10539643 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10539643 25 g Glasflasche 25 Gramm
10270903 1 g Glasflasche 1 Gramm
10533231 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10539643 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 304690250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 52059-53-7 | Molecular Formula: C8H9FO | Molecular Weight: 140.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52059-53-7
Summenformel C8H9FO
Molekulargewicht (g/mol) 140.16
MDL-Nummer MFCD00045998
InChI-Schlüssel MZNBGEKFZCWVES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-fluorophenyl ethanol, 3-fluorophenethyl alcohol, 2-3-fluorophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol, 3-fluoro, 3-fluorophenethylalcohol, 2-3-fluorophenyl ethylalcohol, 3-fluorobenzenethanol, 3-fluorophenylethanol, 3-fluorobenzeneethanol, acmc-209kxl
PubChem CID 573132
IUPAC-Name 2-(3-fluorophenyl)ethan-1-ol
SMILES OCCC1=CC=CC(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluorophenethyl alcohol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.1200g/mL
Siedepunkt 90°C (3.0 mmHg)
Flammpunkt 107°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H4CH2CH2OH
Brechungsindex 1.5080 to 1.51
Menge 25 g
Relative Dichte 1.12
Formelmasse 140.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit