Learn More
3-Fluorphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021316
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Artikelnummer. 11450144
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13598.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 372-20-3 | C6H5FO | 112.103 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 372-20-3
Summenformel C6H5FO
Molekulargewicht (g/mol) 112.103
MDL-Nummer MFCD00002254
InChI-Schlüssel SJTBRFHBXDZMPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-fluorophenol, phenol, 3-fluoro, 3-fluoro-phenol, phenol, m-fluoro, meta-fluorophenol, unii-t7oma38487, m-fluoro-phenol, 3-fluorphenol, 3-fluorophenol, 3-fluoro phenol
PubChem CID 9743
IUPAC-Name 3-Fluorphenol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluorophenol
Schmelzpunkt 12°C to 14°C
Dichte 1.246
Siedepunkt 177°C to 179°C
Flammpunkt 71°C (159°F)
Geruch Phenol-like
Brechungsindex 1.514
Menge 10 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 1904536
Formelmasse 112.1
Reinheit (%) 98%