Learn More
3-Fluorphenylacetat, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Fluorophenyl acetate |
| Dichte | 1.15 |
| Siedepunkt | 77°C to 78°C (13 mmHg) |
| Flammpunkt | 76°C (169°F) |
| Brechungsindex | 1.478 |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 2555261 |
| Formelmasse | 154.14 |
| Reinheit (%) | 98% |