Learn More
(3-Fluorphenyl)methanesulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10718255
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10718255 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10306384 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10718255 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07830DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 24974-72-9
Summenformel C7H6ClFO2S
Molekulargewicht (g/mol) 208.631
MDL-Nummer MFCD04117456
InChI-Schlüssel QKGIPEQAFOXGSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorophenyl methanesulfonyl chloride, 3-fluoro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 3-fluorophenyl methanesulphonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, 3-fluoro, chloro 3-fluorophenyl methyl sulfone, pubchem10052, 3-fluorobenzylsulphonyl chloride, benzenemethanesulfonylchloride,3-fluoro
PubChem CID 2759107
IUPAC-Name (3-fluorphenyl)methansulfonylchlorid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)CS(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 208.64
Reinheit (%) 97%