Learn More
3-Fluorphenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10683172 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10683172 5 g Glasflasche 5 Gramm
10526261 1 g Glasflasche 1 Gramm
10297503 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10683172 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 345640050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 768-35-4 | C6H6BFO2 | 139.92 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 768-35-4
Summenformel C6H6BFO2
Molekulargewicht (g/mol) 139.92
MDL-Nummer MFCD00236042
InChI-Schlüssel KNXQDJCZSVHEIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorophenyl boronic acid, 3-fluorobenzeneboronic acid, m-fluorophenylboronic acid, 3-fluoro phenylboric acid, 3-fluorophenyl boranediol, 3-fluorophenylbornic acid, fpba, boronic acid, b-3-fluorophenyl, 3-fluoro-phenyl-boronic acid
PubChem CID 2733986
IUPAC-Name (3-Fluorphenyl)Boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=CC(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluorophenylboronic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 211.0°C to 212.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H4B(OH)2
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol and thf
Formelmasse 139.92
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Fluorophenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.