Learn More
(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448357
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11448357 100 g 100 Gramm
11438357 25 g 25 Gramm
11458357 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448357 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18431.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2530-83-8 | C9H20O5Si | 236.339 g/mol
(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilane is used in the production of carbon steel and its pre treatment favors the dry and wet adhesion of epoxy coating. It is also used to prepare epoxy-functionalized silica nanoparticles, which gives a reactive surface for one-step and high-density protein immobilization. It serves as a coupling agent and adhesion promoter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilan wird bei der Produktion von Kohlenstoffstahl verwendet und seine Vorbehandlung begünstigt die trockene und nasse Adhäsion der Epoxidbeschichtung. Es wird auch zur Herstellung von mit Epoxidharz funktionalisierten Silika-Nanopartikeln verwendet, die eine reaktive Oberfläche für die Proteinimmobilisierung in einem Schritt und mit hoher Dichte bieten. Es dient als Kopplungsmittel und Haftvermittler.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkoholen, Ketonen und aliphatischen oder aromatischen Kohlenwasserstoffen. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2530-83-8
Summenformel C9H20O5Si
Molekulargewicht (g/mol) 236.339
MDL-Nummer MFCD00005144
InChI-Schlüssel BPSIOYPQMFLKFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-glycidoxypropyltrimethoxysilane, 3-glycidoxypropyl trimethoxysilane, glymo, silicone kbm 403, silane a 187, union carbide a-187, silan a 187, silane z 6040, silane-y-4087, 3-glycidyloxypropyltrimethoxysilane
PubChem CID 17317
IUPAC-Name Trimethoxy-[3-(oxiran-2-ylmethoxy)propyl]silan
SMILES CO[Si](CCCOCC1CO1)(OC)OC
Spezifikation
Siedepunkt 119°C to 121°C (2mmHg)
Chemischer Name oder Material (3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilane
Schmelzpunkt <-70°C
Menge 100 g
Flammpunkt 135°C (275°F)
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.429
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.072
Beilstein 4308125
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohols,ketones and aliphatic or aromatic hydrocarbons. Immiscible with water.
Formelmasse 236.34
Reinheit (%) 97%