Learn More
3-Hydroxy-2,4,6-tribrombenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10295571 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10295571 5 g Glasflasche 5 Gramm
10776052 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10295571 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 334890050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14348-40-4 | Molecular Formula: C7H3Br3O3 | Molecular Weight: 374.84 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14348-40-4
Summenformel C7H3Br3O3
Molekulargewicht (g/mol) 374.84
MDL-Nummer MFCD00055557
InChI-Schlüssel YDBHVMTTYXWHLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid, tbhba, benzoic acid, 2,4,6-tribromo-3-hydroxy, 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzoicacid, 2,4,6-thba, pubchem12541, acmc-209uep, ksc174o3h, 2,4,6-tribromo-3-hydroxy-benzoic acid, 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzoic acid
PubChem CID 151915
IUPAC-Name 2,4,6-tribrom-3-Hydroxybenzoesäure
SMILES C1=C(C(=C(C(=C1Br)O)Br)C(=O)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-2, 4, 6-tribromobenzoic acid
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 144°C to 149°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6HBr3(OH)COOH
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 374.84
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke