Learn More
3-Hydroxy-2-naphthoesäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-146561 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10152200 5 g Glasflasche 5 Gramm
10725571 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10337140 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 10152200
Marke: Thermo Scientific Acros 121610050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 92-70-6 | C11H8O3 | 188.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-70-6
Summenformel C11H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 188.18
MDL-Nummer MFCD00004103
InChI-Schlüssel ALKYHXVLJMQRLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-2-naphthoic acid, 2-hydroxy-3-naphthoic acid, bon acid, bona, developer bon, 2-naphthol-3-carboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy, b.o.n. acid, c.i. developer 20, miketazol developer ons
PubChem CID 7104
ChEBI CHEBI:80383
IUPAC-Name 3-Hydroynaphthalen-2-Carbonsäure
SMILES C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-2-naphthoic acid
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 217°C to 223°C
Farbe Beige-braun bis gelb
Flammpunkt >150°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 10, 333
Merck Index 15, 4874
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: freely soluble in alkalies,freely soluble in alcohol,ether and benzene
Formelmasse 188.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxy-2-naphthoic acid
Signalwort
  • Gefahr||Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.