Learn More
3-Hydroxy-2-naphthoinsäurehydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023112
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11453267
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16192.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5341-58-2 | C11H10N2O2 | 202.213 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5341-58-2
Summenformel C11H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 202.213
MDL-Nummer MFCD00004097
InChI-Schlüssel FDNAQCWUERCJBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-2-naphthohydrazide, 3-hydroxy-2-naphthoic acid hydrazide, 2-hydroxy-3-naphthoic acid hydrazide, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-, hydrazide, 3-hydroxy-2-naphthoylhydrazine, 2-hydroxy-3-naphthoylhydrazine, 2-naphthoic acid, 3-hydroxy-, hydrazide, 3-hydroxy-2-naphthoic hydrazide, beta-hydroxynaphthoic hydrazide, 3-???naphthalen-2-ol
PubChem CID 72699
IUPAC-Name 3-Hydroxynaphthalin-2-Carbohydrazid
SMILES C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C(=O)NN)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-2-naphthoic acid hydrazide
Schmelzpunkt ∼205°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 395153
Formelmasse 202.21
Reinheit (%) 98%