Learn More
3-Hydroxy-2-Nitrobenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363396
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11363396 10 g 10 Gramm
11343396 500 mg 500 Milligramm
11353396 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11363396 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12841.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 602-00-6 | C7H5NO5 | 183.119 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 602-00-6
Summenformel C7H5NO5
Molekulargewicht (g/mol) 183.119
MDL-Nummer MFCD00017003
InChI-Schlüssel KPDBKQKRDJPBRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-2-nitrobenzoic acid, 3-hydroxy-2-nitrobenzoicacid, 3-hydroxy-2-nitro-benzoic acid, 2-nitro-3-hydroxybenzoic acid, pubchem8846, nitro-m-oxybenzoesaure, benzoic acid, hydroxynitro, ksc288q8j, acmc-1b214, 2-nitro-3-oxidanyl-benzoic acid
PubChem CID 293291
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)O)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 177°C to 181°C
Menge 10 g
Beilstein 2372248
Formelmasse 183.12
Reinheit (%) ≥98%