Learn More
3-Hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2(3H)-one, 96%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31450798
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31450798 100 g
31450301 1 kg
31439327 5 g
31441409 25 g
31444262 500 g
31447809 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31450798 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD126608100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2(3H)-one
CAS 79-50-5
Summenformel C6H10O3
MDL-Nummer MFCD00064333
Menge 100 g
SMILES O=C1OCC(C)(C)C1O
Molekulargewicht (g/mol) 130.14
Reinheit (%) 96%