Learn More
3-Hydroxy-4-nitrobenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10556040 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10556040 1 g Glasflasche 1 Gramm
10027789 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10556040 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 168560010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 704-13-2 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 704-13-2
Summenformel C7H5NO4
Molekulargewicht (g/mol) 167.12
MDL-Nummer MFCD00007109
InChI-Schlüssel AUBBVPIQUDFRQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 3-hydroxy-4-nitro, 3-hydroxy-4-nitro-benzaldehyde, 4-nitro-3-hydroxybenzaldehyde, 3-formyl-6-nitrophenol, acmc-1bm06, ksc495a6r, 3-hydroxy-4-nitro benzaldehyde, 3-hydroxy-4-nitrobenzaldehyde
PubChem CID 69712
IUPAC-Name 3-Hydroxy-4-nitrobenzaldehyd
SMILES OC1=CC(C=O)=CC=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-4-nitrobenzaldehyde
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 131.0°C to 134.0°C
Farbe Gelb bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOC6H3(NO2)CHO
Menge 1 g
Beilstein 08,62
Formelmasse 167.12
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxy-4-nitrobenzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.