Learn More
3-Hydroxy-4-Nitrobenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10704251 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10704251 25 g Kunststoffflasche -
10644972 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10704251 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 121670250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 619-14-7 | C7H5NO5 | 183.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 619-14-7
Summenformel C7H5NO5
Molekulargewicht (g/mol) 183.12
MDL-Nummer MFCD00007110
InChI-Schlüssel XLDLRRGZWIEEHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-4-nitrobenzoic acid, 3-hydroxy-4-nitro-benzoic acid, 4-nitro-3-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-4-nitro, 3-hydroxy-4-nitrobenzoicacid, pubchem17135, acmc-209mxi, 3-hydroxy4nitrobenzoic acid, ksc356q8j, 3-hydroxy-4-nitro benzoic acid
PubChem CID 69265
IUPAC-Name 3-Hydroxy-4-nitrobenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C(O)=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 233°C
Farbe Braun bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HOC6H3(NO2)CO2H
Menge 25 g
Beilstein 10, 146
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 183.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid