Learn More
3-Hydroxy Benzopyrene, TRC
Artikelnummer. 17994115
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17994115 1 mg 1 Milligramm
17933605 5 mg 5 Milligramm
17904765 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17994115 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH8294001MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13345-21-6
Summenformel C20 H12 O
Molekulargewicht (g/mol) 268.31
Synonym Benzo[a]pyren-3-ol, 3-Hydroxy-3,4-benzo[a]pyrene, 3-Hydroxybenzo[a]pyrene;
IUPAC-Name benzo[a]pyren-3-ol
SMILES Oc1ccc2ccc3c4ccccc4cc5ccc1c2c35
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy Benzopyrene
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H12O/c21-18-10-7-12-5-8-16-15-4-2-1-3-13(15)11-14-6-9-17(18)19(12)20(14)16/h1-11,21H
Formelmasse 268.0888
Reinheit (%) >95%