Learn More
3-Hydroxy-Guanfacin, TRC
Artikelnummer. 17944425
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17944425 1 mg 1 Milligramm
17921955 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17944425 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9427301MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78197-84-9
Summenformel C9 H9 Cl2 N3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 262.0927
Synonym N-(Aminoiminomethyl)-2,6-dichloro-3-hydroxy-benzeneacetamide
IUPAC-Name N-Carbamimidoyl-2-(2,6-Dichloro-3-Hydroxyphenyl)acetamid
SMILES NC(=N)NC(=O)Cc1c(Cl)ccc(O)c1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy Guanfacine
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H9Cl2N3O2/c10-5-1-2-6(15)8(11)4(5)3-7(16)14-9(12)13/h1-2,15H,3H2,(H4,12,13,14,16)
Formelmasse 261.0072