Learn More
3-Hydroxybenzoesäure 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10497880 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10497880 500 g 500 Gramm
10774051 100 g 100 Gramm
10331334 2.5 kg 2.50 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 10497880
Marke: Thermo Scientific Acros 120985000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 99-06-9 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-06-9
Summenformel C7H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.12
MDL-Nummer MFCD00002506
InChI-Schlüssel IJFXRHURBJZNAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-hydroxybenzoic acid, m-salicylic acid, 3-carboxyphenol, benzoic acid, 3-hydroxy, m-hba, 3-hydroxybenzoate, benzoic acid, m-hydroxy, acido m-idrossibenzoico, meta-hydroxybenzoic acid, kyselina 3-hydroxybenzoova
PubChem CID 7420
ChEBI CHEBI:30764
IUPAC-Name 3-Hydroxybenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=CC(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxybenzoic acid
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 201.0°C to 204.0°C
Farbe Weiß
Flammpunkt 220°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HOC6H4CO2H
Menge 500 g
Beilstein 10, 134
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in hot alcohol and ether
Formelmasse 138.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxybenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.