Learn More
3-Hydroxybenzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430297
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11430297 5 g 5 Gramm
11440297 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430297 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21702.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 873-62-1 | C7H5NO | 119.123 g/mol
3-Hydroxybenzonitrile, is an intermediate that can be used for the synthesis of new Serotonin 5-HT1A receptor agonists having antinociceptive activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Hydroxybenzonitril ist ein Zwischenprodukt, das bei der Synthese neuer Serotonin-5-HT1A-Rezeptoragonisten mit antinozizeptiver Wirkung in vivo verwendet werden kann.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 873-62-1
Summenformel C7H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 119.123
MDL-Nummer MFCD00002252
InChI-Schlüssel SGHBRHKBCLLVCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanophenol, m-hydroxybenzonitrile, m-cyanophenol, benzonitrile, 3-hydroxy, benzonitrile, m-hydroxy, 3-hydroxy-benzonitrile, 3-cyano phenol, 3-cyano-phenol, 3-hydroxy benzonitrile, pubchem13113
PubChem CID 13394
IUPAC-Name 3-Hydroxybenzonitril
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxybenzonitrile
Schmelzpunkt 78°C to 81°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 119.12
Reinheit (%) 99%