Learn More
3-Hydroxybenzylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15467557
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15467557 1 g 1 Gramm
15487557 250 mg 250 Milligramm
15477557 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15467557 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H35708.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 73604-31-6 | Molecular Formula: C7H9NO | Molecular Weight: 123.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-Hydroxybenzylamin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Ethanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73604-31-6
Summenformel C7H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 123.16
MDL-Nummer MFCD00798977
InChI-Schlüssel JNZYADHPGVZMQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminomethyl phenol, 3-hydroxybenzylamine, phenol, 3-aminomethyl, 3-hydroxybenzylamine, 3-hydroxyphenyl methylamine, 3-aminomethyl-phenol, 3-hydroxy-benzylamine, 3-hydroxyphenyl methylamine
PubChem CID 735894
IUPAC-Name 3-(Aminomethyl)phenol
SMILES NCC1=CC(O)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxybenzylamine
Schmelzpunkt 170°C to 173°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3259
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and ethanol.
Formelmasse 123.15
Reinheit (%) 97%