Learn More
3-Hydroxyisovaleric acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471199
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16471199 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16471199 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY113409
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 3-Hydroxyisovaleric acid is a normal endogenous metabolite excreted in the urine. The urinary excretion of 3-hydroxyisovaleric acid is early and sensitive indicator of biotin deficiency.
3-Hydroxyisovaleric acid is a normal endogenous metabolite excreted in the urine. The urinary excretion of 3-hydroxyisovaleric acid is early and sensitive indicator of biotin deficiency.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxyisovaleric acid
Physikalische Form Liquid
CAS 625-08-1
Farbe Colorless
Menge 1 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C5H10O3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (423.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)(O)CC(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 118.13
Formelmasse 118.13
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research