Learn More
3-Hydroxymandelic Acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16449376
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16449376 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16449376 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYW015326
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress 3-Hydroxymandelic Acid, a metabolite of Phenylephrine, Phenylephrine is a α-receptor agonist.
3-Hydroxymandelic Acid, a metabolite of Phenylephrine, Phenylephrine is a α-receptor agonist.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxymandelic Acid
CAS 17119-15-2
Farbe Light Brown
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C8H8O4
Menge 100 mg
SMILES O=C(O)C(O)C1=CC=CC(O)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 168.15
Formelmasse 168.15
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism