Learn More
3-(Hydroxymethyl)benzenborsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338196
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11338196 1 g 1 Gramm
11348196 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338196 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15193.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 87199-15-3 | C7H9BO3 | 151.96 g/mol
Reactant used for copper-mediated trifluoromethylation, copper-catalyzed transformations from arylboronic acids in water, Mitsunobu, Suzuki, and amidation reactions with hydroxyphenylamino bromopyrazinecarboxylate. Reactant involved in the synthesis of biologically active molecules including Mycobacterium tuberculosis H37Rv chorismate mutase inhibitors via Suzuki coupling reactions, HIV protease inhibitors with antiviral activity against drug-resistant viruses, Pyrrole derivatives for use as PDE4B inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reaktionsmittel für die kupfervermittelte Trifluormethylierung, kupferkatalysierte Transformationen aus Arylboronsäuren in Wasser, Mitsunobu-, Suzuki- und Amidierungsreaktionen mit Hydroxyphenylamino-brompyrazincarboxylat. Reaktionsmittel, das an der Synthese biologisch aktiver Moleküle beteiligt ist, einschließlich Chorismat-Mutase-Inhibitoren für Mycobacterium tuberculosis H37Rv, durch Suzuki-Kupplungen, HIV-Protease-Inhibitoren mit antiviraler Aktivität gegen drogenresistente Viren, und Pyrrol-Derivaten zur Verwendung als PDE4B-Inhibitoren.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 87199-15-3
Summenformel C7H9BO3
Molekulargewicht (g/mol) 151.96
MDL-Nummer MFCD01317846
InChI-Schlüssel HGTDLKXUWVKLQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxymethyl phenylboronic acid, 3-hydroxymethylphenylboronic acid, 3-hydroxymethyl phenyl boronic acid, 3-hydroxymethyl benzeneboronic acid, 3-boronobenzyl alcohol, 3-hydroxymethylphenyl boronic acid, 3-hydroxymethyl phenylboronicacid, 3-hydroxymethyl phenyl boranediol, 3-boronophenyl methanol
PubChem CID 2734662
IUPAC-Name [3-(hydroxymethyl)phenyl]boronsäure
SMILES OCC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 93°C to 98°C
Menge 1 g
Beilstein 8832019
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 151.96
Reinheit (%) 98%