Learn More
3-Hydroxyphenylacetylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342467
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11342467 1 g 1 Gramm
11352467 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342467 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11523.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 10401-11-3 | C8H6O | 118.14 g/mol
3-Hydroxyphenylacetylene is used as a fluorogenic and chromogenic probe for bacterial enzymes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Hydroxyphenylacetylen wird als fluorogene und chromogene Sonde für bakterielle Enzyme verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Dimethylformamid.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10401-11-3
Summenformel C8H6O
Molekulargewicht (g/mol) 118.14
MDL-Nummer MFCD00078347
InChI-Schlüssel AODMJIOEGCBUQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxyphenylacetylene, phenol, 3-ethynyl, m-ethynylphenol, 3-ethynyl-phenol, #, 3-hydroxy-phenylacetylene, 3-hydroxyphenyl acetylene, 3-hydroxy-1-ethynylbenzene, phenol, 3-ethynyl-9ci
PubChem CID 139144
IUPAC-Name 3-Ethylphenol
SMILES OC1=CC=CC(=C1)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxyphenylacetylene
Dichte 1.09
Siedepunkt 231°C
Brechungsindex 1.587
Menge 1 g
Beilstein 2076613
Löslichkeitsinformationen Miscible with dimethylformamide.
Formelmasse 118.14
Reinheit (%) 97%