Learn More
3-Hydroxypicolinic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483459
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16483459 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16483459 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYY0030
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 3-Hydroxypicolinic acid is a picolinic acid derivative, and belongs to the pyridine family.
3-Hydroxypicolinic acid is a picolinic acid derivative, and belongs to the pyridine family.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxypicolinic acid
CAS 874-24-8
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C6H5NO3
Menge 1 g
Synonym Picolinic acid, 3-hydroxy- (6CI,7CI,8CI) 2-Carboxy-3-hydroxypyridine
Löslichkeitsinformationen DMSO : 65 mg/mL (467.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NC=CC=C1O)O
Molekulargewicht (g/mol) 139.11
Formelmasse 139.11
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism