Learn More
3-Hydroxypiperidinhydrochlorid, 99 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4228727
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
64051-79-2
C5H11NO·ClH
137.61
VLECDMDGMKPUSK-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxypiperidine hydrochloride, piperidin-3-ol hydrochloride, 3-hydroxypiperidine hcl, 3-piperidinol hydrochloride, piperidine-3-ol hydrochloride, 3-hydroxy-piperidine hydrochloride, 3-piperidinol, hydrochloride, piperidine-3-ol hcl, 3-hydroxypiperidine.hcl, 3-hydroxypiperidinehydrochloride
2723962
Piperidin-3-ol;hydrochlorid
C1CC(CNC1)O.Cl
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
64051-79-2
C5H11NO·ClH
137.61
VLECDMDGMKPUSK-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxypiperidine hydrochloride, piperidin-3-ol hydrochloride, 3-hydroxypiperidine hcl, 3-piperidinol hydrochloride, piperidine-3-ol hydrochloride, 3-hydroxy-piperidine hydrochloride, 3-piperidinol, hydrochloride, piperidine-3-ol hcl, 3-hydroxypiperidine.hcl, 3-hydroxypiperidinehydrochloride
2723962
Piperidin-3-ol;hydrochlorid
C1CC(CNC1)O.Cl
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxypiperidine hydrochloride
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 196.6°C to 198.7°C
Farbe Weiß
Elementanalytik 42.97 to 44.28% C, 9.90 to 10.33% N
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 5 g
Formelmasse 137.61
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxypiperidine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.