Learn More
3-Hydroxythiobenzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15488837
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15488837 1 g 1 Gramm
15498837 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488837 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52236.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104317-54-6
Summenformel C7H7NOS
Molekulargewicht (g/mol) 153.20
MDL-Nummer MFCD04973331
InChI-Schlüssel IDIHGRWUQGTNKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxythiobenzamide, 3-hydroxybenzene-1-carbothioamide, benzenecarbothioamide,3-hydroxy, 3-hydroxy-thiobenzamide, 3-hydroxybenzothioamide, acmc-20e42a, 3-aminothioxomethyl phenol, 3-oxidanylbenzenecarbothioamide, 3-hydroxybenzenecarbothioamide
PubChem CID 2759343
IUPAC-Name 3-hydroxybenzene-1-carbothioamide
SMILES NC(=S)C1=CC(O)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxythiobenzamide
Menge 1 g
Formelmasse 153.2
Reinheit (%) 97%