Learn More
3-Hydroxyxanthon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15460219
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
Product Code. 15460219
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H63495.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
CAS: 3722-51-8 | C13H8O3 | 212.204 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3722-51-8
Summenformel C13H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 212.204
MDL-Nummer MFCD00604748
InChI-Schlüssel XCJHDJAODLKGLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym sieber linker, 3-hydroxy-9h-xanthen-9-one, 3-hydroxy-xanthen-9-one, 3-hydroxyxanthone, 9h-xanthen-9-one, 3-hydroxy, sieber linker;, xanthen-9-one, 3-hydroxy, pubchem12819, acmc-209irq, 3-hydroxy-9-xanthenone
PubChem CID 5376013
IUPAC-Name 3-hydroxyxanthen-9-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(O2)C=C(C=C3)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxyxanthone
Schmelzpunkt 243°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 170775
Formelmasse 212.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest