Learn More
MedChemExpress 3-Indoleacetic acid
Artikelnummer. 16469997
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16469997 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16469997 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY18569
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 3-Indoleacetic acid (Indole-3-acetic acid) is the most common natural plant growth hormone of the auxin class. It can be added to cell culture medium to induce plant cell elongation and division.
Spezifikation
CAS 87-51-4
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Menge 5 g
Versandbedingung Room temperature
Molekulargewicht 175.18 g/mol
Reinheit 99.24%
Löslichkeit DMSO : ≥ 30 mg/mL (171.25 mM)
Synonym Indole-3-acetic acid∣ 3-IAA
Ziel Endogenous Metabolite