Learn More
3-Iod-1H-Pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
3-Iodo-1H-pyrazole is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Iod-1H-Pyrazol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren und Basen.
3-Iod-1H-Pyrazol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren und Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Iodo-1H-pyrazole |
Schmelzpunkt | 69°C to 72°C |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 193.98 |
Reinheit (%) | 97% |