Learn More
3-Iod-4-Methoxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11416526
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11416526 1 g 1 Gramm
11426526 5 g 5 Gramm
11436526 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11416526
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24783.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68507-19-7
Summenformel C8H7IO3
Molekulargewicht (g/mol) 278.045
MDL-Nummer MFCD00017347
InChI-Schlüssel HNJSYSWRPCCSQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 624158
IUPAC-Name 3-Iod-4-methoxybenzoesäure
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodo-4-methoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 238°C to 241°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Synonym 3-iodo-4-methoxy-benzoic acid, 3-iodo-p-anisic acid, benzoic acid, 3-iodo-4-methoxy, 3-iodo-4-methoxybenzoicacid, pubchem4973, acmc-209o3r, akos bbb/204, benzoic acid,3-iodo-4-methoxy, 3-iodo-4-methoxybenzoic acid
Formelmasse 278.05
Reinheit (%) 98%