Learn More
3-Iod-4-Methoxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11436526
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11436526 25 g 25 Gramm
11416526 1 g 1 Gramm
11426526 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436526 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24783.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68507-19-7
Summenformel C8H7IO3
Molekulargewicht (g/mol) 278.045
MDL-Nummer MFCD00017347
InChI-Schlüssel HNJSYSWRPCCSQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 624158
IUPAC-Name 3-Iod-4-methoxybenzoesäure
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodo-4-methoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 238°C to 241°C
Menge 25 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Synonym 3-iodo-4-methoxy-benzoic acid, 3-iodo-p-anisic acid, benzoic acid, 3-iodo-4-methoxy, 3-iodo-4-methoxybenzoicacid, pubchem4973, acmc-209o3r, akos bbb/204, benzoic acid,3-iodo-4-methoxy, 3-iodo-4-methoxybenzoic acid
Formelmasse 278.05
Reinheit (%) 98%