Learn More
3-Iod-4-Methylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410383
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11410383 5 g 5 Gramm
11420383 25 g 25 Gramm
11430383 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11410383 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11485.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 35944-64-0 | C7H8IN | 233.05 g/mol
3-Iodo-4-methylaniline is used as fine chemicals, pharmaceutical intermediates. 2-[((3-iodo-4-methyl)phenylimino)methyl]-5-nitrothiophene was derived from 5-nitro-2-thiophene-carboxaldehyde and 3-iodo-4-methylaniline. 1-(3-iodo-4-methylphenyl)-3-tert-butyl-2H-aminopyrazole (5), prepared from 3-iodo-4-methylaniline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Iod-4-Methylanilin wird als Feinchemikalie und pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. 2-[(3-Iod-4-methyl)phenylimino)methyl]-5-nitrothiophene wurde aus 5-nitro-2-thiophene-carboxydehyd und3-Iod-4-methylanilin abgeleitet. 1-(3-Iod-4-methylphenyl)-3-tert-butyl-2H-aminopyrazol (5), zubereitet aus 3-iod-4-methylanilin.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Licht fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35944-64-0
Summenformel C7H8IN
Molekulargewicht (g/mol) 233.05
MDL-Nummer MFCD00047843
InChI-Schlüssel RRUDMHNAMZFNEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodo-p-toluidine, benzenamine, 3-iodo-4-methyl, 4-amino-2-iodotoluene, p-toluidine, 3-iodo, 3-iodo-4-methyl-aniline, benzenamine, 3-iodo-4-methyl-9ci, 3-iodo-4-methyl-phenylamine, pubchem3314, 3-iodo-4-methyl aniline, acmc-209ik4
PubChem CID 118889
IUPAC-Name 3-iodo-4-methylaniline
SMILES CC1=CC=C(N)C=C1I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodo-4-methylaniline
Schmelzpunkt 34°C to 37°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2353567
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 233.05
Reinheit (%) 98%