Learn More
3-Iod-4-Methylbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432277
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11432277 100 g -
11412277 5 g 5 Gramm
11422277 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432277 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14197.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 82998-57-0 | C8H7IO2 | 262.046 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-Iod-4-Methylbenzoesäure wurde bei der Herstellung von nicht markiertem N-Succinimidyl4-Guanidinomethyl-3-Iodbenzoat (SGIMB) und boc-geschützten Derivaten von SGIMB (Boc-SGMIB) verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Empfohlene Lagertemperatur 2-8 °C. Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Lichtempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82998-57-0
Summenformel C8H7IO2
Molekulargewicht (g/mol) 262.046
MDL-Nummer MFCD00010392
InChI-Schlüssel LDDHMKANNXWUAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodo-4-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-iodo-4-methyl, zlchem 953, 3-iodo-p-toluicacid, pubchem3947, 4-carboxy-2-iodotoluene, akos bbb/227, ksc449e9t, 3-iodo-4-methyl benzoic acid, paragos 440021
PubChem CID 621640
IUPAC-Name 3-Iod-4-methylbenzoesäure
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodo-4-methylbenzoic acid
Schmelzpunkt 206°C to 210°C
Menge 100 g
Beilstein 2436216
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 262.05
Reinheit (%) 98%