Learn More
3-Jod-4-Nitroanisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11994711 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11994711 25 g Glasflasche 25 Gramm
10611762 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11994711 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 326320250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 214279-40-0 | C7H6INO3 | 279.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 214279-40-0
Summenformel C7H6INO3
Molekulargewicht (g/mol) 279.03
MDL-Nummer MFCD01320682
InChI-Schlüssel NLTAHTYBZZSCIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodo-4-nitroanisole, 4-nitro-3-iodoanisole, benzene, 2-iodo-4-methoxy-1-nitro, 1-nitro-2-iodo-4-methoxybenzene, 3-iodo-4-nitrophenyl methyl ether, benzene,2-iodo-4-methoxy-1-nitro
PubChem CID 2733456
IUPAC-Name 2-iod-4-methoxy-1-nitrobenzol
SMILES COC1=CC=C(C(I)=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodo-4-nitroanisole
Schmelzpunkt 68.0°C to 73.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 279.03
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Iodo-4-nitroanisole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.